Learn More
AMPri Med-Comfort Einweg-Polypropylen-Weiß-Overall
Artikelnummer. 31741007
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
M
L
XL
2XL
3XL
Packungsgröße:
50 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe unitSize
31741007 M 50 Stück
31740955 L 50 Stück
31740959 XL 50 Stück
31741103 2XL 50 Stück
31741025 3XL 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 31741007 Lieferant AMPri Lieferanten-Nr. 05164WM
Verfügbar ab: 01-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Einweg-Latzhosen aus weißem Polypropylen mit Stehkragen und Reißverschluss, Schutzkleidung in verschiedenen Größen.
  • Produkttyp: Overalls
  • Hersteller: AMPri
  • Marke: Med-Comfort
  • Verwendung als: Einwegprodukt
  • : Weiß
  • Besonderes Merkmal(en): Stehkragen
  • Material: Polypropylen
  • PSA-Kategorie: PSA Cat I
  • Einhaltung von Standards: (EU) 2016/425
  • Zugelassen für die Verwendung mit alkoholischen, fettigen, sauren, trockenen und wässrigen Lebensmitteln
  • Anwendung: Schutzkleidung
  • Geeignet für die folgenden Sektoren: Industrie, enge Kontakte, Krankenhäuser und Gastronomie
  • Verschluss: Reißverschluss
  • Manschette: Gummiband
Spezifikation
Produkttyp Schutzoveralls
Größe M
Geschlecht Unisex
Material Polypropylen
Farbe Weiß
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Taillenform Standard
Knöchelform Elastisch
Stulpenform Elastisch
Flaschenhalstyp Kragen
Haubenausführung Standard
Verschlusstyp Reißverschluss
Saumtyp Versiegelt
Sterilität Unsteril
Widerstand Keine
Länge (metrisch) 168 cm
Gewicht (metrisch) 61 cm