Learn More
AMPri Med-Comfort Polypropylen-Weiß-Overall
Artikelnummer. 31740956
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
S
M
L
XL
2XL
3XL
Packungsgröße:
50 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe unitSize
31740956 S 50 Stück
31741020 M 50 Stück
31741092 L 50 Stück
31740988 XL 50 Stück
31741027 2XL 50 Stück
31740998 3XL 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 31740956 Lieferant AMPri Lieferanten-Nr. 05160WS
Verfügbar ab: 01-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Einweg-Overall mit Reißverschluss und Haube zum Schutz erhältlich, in mehreren Größen erhältlich.
  • Produkttyp: Overalls
  • Hersteller: AMPri
  • Marke: Med-Comfort
  • Verwendung als: Einwegprodukt
  • : Weiß
  • Besonderes Merkmal(e): Hood
  • Material: Polypropylen
  • PSA-Kategorie: PSA Cat I
  • Einhaltung von Standards: (EU) 2016/425
  • Geeignet für alkoholische, fettige, saure, trockene und wässrige Lebensmittel
  • Anwendung: Schutzkleidung
  • Genehmigt für die folgenden Sektoren: Industrie, enge Kontakte, Krankenhäuser und Gastronomie
  • Verschluss: Reißverschluss
  • Manschette: Gummiband
Spezifikation
Produkttyp Schutzoveralls
Größe S
Geschlecht Unisex
Material Polypropylen
Farbe Weiß
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Taillenform Standard
Knöchelform Elastisch
Stulpenform Elastisch
Flaschenhalstyp Mit Haube
Haubenausführung Standard
Verschlusstyp Reißverschluss
Saumtyp Versiegelt
Sterilität Unsteril
Widerstand Keine
Länge (metrisch) 162 cm
Gewicht (metrisch) 57 cm