missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MED14 Antibody, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18204525 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
25 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
25 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18204525 100 μL 100 Mikroliter
18693288 25 μL 25 Mikroliter
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18204525

Marke: Novus Biologicals NBP256318

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

MED14 Polyclonal specifically detects MED14 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen MED14
Anwendungen Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1-4 ug/ml
Zusammensetzung PBS, pH 7.2, containing 40% glycerol with 0.02% Sodium Azide
Gen-Alias Activator-recruited cofactor 150 kDa component, ARC150, Cofactor required for Sp1 transcriptional activation subunit 2, cofactor required for Sp1 transcriptional activation, subunit 2 (150kD), CRSP150, CRSP2cofactor required for Sp1 transcriptional activation, subunit 2, 150kDa, CSRP, CXorf4MGC104513, EXLM1CRSP complex subunit 2, human homolog of yeast RGR1, mediator complex subunit 14DRIP150, mediator of RNA polymerase II transcription subunit 14, RGR1RGR1 homolog, Thyroid hormone receptor-associated protein complex 170 kDa component, thyroid hormone receptor-associated protein complex component TRAP170, transcriptional co-activator CRSP150, Transcriptional coactivator CRSP150, Trap170, TRAP170hRGR1, vitamin D receptor-interacting protein complex component DRIP150, Vitamin D3 receptor-interacting protein complex 150 kDa component
Gensymbole MED14
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to the following amino acid sequence:PIAPPGTPAVVLKSKMLFFLQLTQKTSVPPQEPVSIIVPIIYDMASGTTQQADIPRQQNSSVAAPMMVSNILKRFAEMNP
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Signal Transduction
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 9282
Testspezifität Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.