missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MED14 Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Artikelnummer. 15575451
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15575451 100 μg 100 Mikrogramm
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15575451

Marke: Invitrogen PA538533

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

The activation of gene transcription is a multistep process that is triggered by factors that recognize transcriptional enhancer sites in DNA. These factors work with co-activators to direct transcriptional initiation by the RNA polymerase II apparatus. The protein encoded by this gene is a subunit of the CRSP (cofactor required for SP1 activation) complex, which, along with TFIID, is required for efficient activation by SP1. This protein is also a component of other multisubunit complexes e.g. thyroid hormone receptor-(TR-) associated proteins which interact with TR and facilitate TR function on DNA templates in conjunction with initiation factors and cofactors. This protein contains a bipartite nuclear localization signal. This gene is known to escape chromosome X-inactivation. [provided by RefSeq, Jul 2008].
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen MED14
Anwendungen Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung Dulbecco′s PBS with 150mM NaCl, 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
Gen MED14
Gen-Zugriffsnummer O60244, A2ABV5
Gen-Alias Crsp2, Gm641, Trap170
Gensymbole MED14
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen A synthetic peptide derived from the internal region of human MED14
Reinigungsverfahren Antigen affinity chromatography
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 26896, 9282
Zielspezies Human, Mouse, Non-human Primate
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.