Learn More
MED20 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Artikelnummer. p-7207646 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
150 μL
20 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16837534 20 μL 20 Mikroliter
16827534 150 μL 150 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16837534 Lieferant Proteintech Lieferanten-Nr. 175981AP20UL
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
MED20 is a subunit of the Mediator complex, a multiprotein coactivator of RNA transcription that interacts with DNA-bound transcriptional activators, RNA polymerase II, and general initiation factors.
Spezifikation
Antigen MED20
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.18 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Gen MED20
Gen-Zugriffsnummer Q5XIE9, Q9H944, Q9R0X0
Gen-Alias hTRFP, MED20, mediator complex subunit 20, PRO0213, TRF proximal protein homolog, TRFP
Gensymbole Med20
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen MED20 Fusion Protein Ag11598
Reinigungsverfahren Antigen Affinity Chromatography
Menge 20 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 316209, 56771, 9477
Zielspezies Mouse, Human, Rat
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG