Learn More
OHAUS™ Medienflaschenklammer
Artikelnummer. p-7158986 Alle ansehen Ohaus Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
1000 ml-Flasche
500 ml-Flasche
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15792509
Marke: OHAUS™ 30400097
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
OHAUS™ Medienflaschenklemme wurde entwickelt, um verschiedene Flaschengrößen sicher zu greifen und zu positionieren.
  • Gefertigt aus Edelstahl
  • Zur Verwendung mit Medienflaschen
  • Entwickelt zum sicheren Halt von Flaschen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Flaschenklammer
Material Edelstahl
Zur Verwendung mit (Geräte) 500 ml-Flasche
Beschreibung Klammer für 500 ml-Medienflasche