Learn More
Fisherbrand™ Medienflasche PET mit Verschluss
Artikelnummer. 30690124 Alle ansehen Fisherbrand Traceable Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Packungsgröße:
24 Stück
48 Stück
60 Stück
96 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
30690124 500 mL 48 Stück
30690123 1000 mL 24 Stück
30690122 125 mL 96 Stück
30690125 250 mL 60 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 30690124
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    108.39 €
    84.15 € / 48 Stück
    Sparen 24.24 €
    22% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Sie werden aus hochwertigem PET hergestellt und sind die optimale Aufbewahrungslösung für Medien, biologische Puffer und eine große Auswahl an Reagenzien
  • Fisherbrand Medienflaschen – Diese Flaschen wurden entwickelt, um eine umfassende Lösung für die Aufbewahrung von Medien, biologischen Puffern und einer Vielzahl von Reagenzien zu bieten
  • Diese Flaschen sind auslaufsicher, bruchsicher und gefriersicher, wodurch sie sich ideal für die Aufbewahrung und den Transport wertvoller Proben eignen
  • Fisherbrand Medienflaschen sind die richtige Wahl, wenn es um eine zuverlässige und praktische Aufbewahrungslösung geht, die den hohen Anforderungen moderner Labore entspricht
  • Die Medienflaschen von Fisherbrand bieten die vollkommene Kombination aus Dauerhaftigkeit, Sicherheit und Vielseitigkeit
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 500 mL
Farbe Klar
Material PET
Sterilität Steril
Closure Included Ja
Graduated Ja
Öffnung Schraubgewinde
Fit for Purpose Steril
Verschlussmaterial HDPE
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Kapazität (angloamerikanisch) 0,132 gal.
Form Quadratisch
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Produkttyp Medienflasche