Learn More
Liebherr™ Laborgefrierschrank
Artikelnummer. 12663835 Alle ansehen Liebherr Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
597 l
601 l
856 l
1361 L
1427 l
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12663835
Marke: Liebherr™ LGPv 8420
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Für die sichere, präzise und langlebige Gefrierlagerung temperaturempfindlicher Produkte, der Liebherr™ Laborgefrierschrank ist voll ausgestattet für Laboranwendungen in Liebherr Qualität, auf die Verlass ist. Temperaturvalidierung nach EN 60068 möglich und SmartMonitoring als Option.
Eine Reihe von speziell gebauten Labortiefkühlgeräten mit Einzel- und Doppeltür.
  • Datenerfassung der Temperatur alle zwei Minuten
  • Akustischer und sichtbarer Alarm bei offener Tür und hoher Temperatur
  • Spannungsfreier Kontakt für Verbindung zum Remote-System
  • Daten an externes Gerät übertragbar
    • Tiefkühlgerät aus Stahl
    • Stahltür im SwingLine-Design mit auswechselbaren Scharnieren
    • Rollen mit Feststeller vorn, feste Rollen hinten
    • Mit Verriegelung
    • Elektronisches Regelsystem mit übersichtlichem Display
    • Optisches und akustisches Warnsignal
    • Externe digitale Temperaturanzeige
Spezifikation
Beschreibung Labortiefkühlgerät
Kapazität (metrisch) 856 l
Temperaturbereich –10 °C bis –35 °C
Display Digital, extern
Farbe Weiß
Enthält Kühlsystem, Tür, Griff, eingebautes Schloss, Rollen
Abtauen Automatisch
Abmessungen (L x B x H) außen 215 H x 79 B x 98 T (cm)
Innentiefe (metrisch) 85 cm
Außenhöhe (metrisch) 215 cm
Innenhöhe (metrisch) 155 cm
Außenbreite (metrisch) 79 cm
Innenbreite (metrisch) 62 cm
Spannung 220 bis 240 V
Elektrische Anforderungen 50 Hz, 220 bis 240 V
Frequenz 50 Hz
Kältemittel R290
Versandgewicht (metrisch) 197 kg
Gewicht (metrisch) 164 kg