Learn More
Liebherr™ Kühlschrank mit ex-geschütztem Innenraum
Product Code. 15399561 Shop All Liebherr Appliances Products
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
180 l (brutto)
333 L
333 l (brutto)
554 l
554 l (brutto)
Modell:
Groß
Unit Size:
1 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kapazität (metrisch) Modell Unit Size
15399561 554 l (brutto) - -
15369561 180 l (brutto) - -
15202596 333 L Groß 1 Stück
15389561 333 l (brutto) - 1 Stück
15230469 554 l Groß 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Product Code. 15399561 Supplier Liebherr™ Supplier No. Lkexv 5400
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
missing translation for 'validMainframeMsg'
Enthält einen explosionssicheren Innenraum. Liebherr™ MediLine Labor-Kühlschrank mit analoger Steuerung und funkenfreiem Innenleben ist mit fortschrittlichen Komponenten und Präzisionskontrollen ausgestattet, um sicherzustellen, dass Substanzen bei optimalen Temperaturen und mit maximaler Sicherheit gelagert werden.
Maximale Temperaturstabilität und Sicherheit
  • Die explosionssichere Auskleidung ist eine funkensichere, ATEX 95-konforme Auskleidung zur Verwendung mit flüchtigen und entzündbaren Produkten.
  • Das dynamische Kühlsystem erfüllt die hohen Anforderungen an medizinische Geräte.
  • Die Umluftkühlung und der elektronische Präzisionsregler gewährleisten eine konsistente, gleichmäßige Temperatur im Innenraum.
  • Digitale Temperaturanzeige mit analoger Temperaturregelung von 1°–15 °C
Anwenderfreundliches, robustes Design
  • Die umkehrbaren Türen haben austauschbare Scharniere, sodass die Tür von beiden Seiten geöffnet werden kann.
  • Die Tür verfügt über eine integrierte Selbstschließfunktion, einen ergonomischen schlanken Griff und eingepasste Türschlösser.
  • Höhenverstellbare Glasböden mit 40 kg Tragfähigkeit
  • Konstruktion aus festem Stahl mit Isolierung aus HDPE
  • Energiesparend und umweltfreundliches Kältemittel auf Kohlenwasserstoffbasis
  • Die abgedichtete Abtropfschale nimmt das Auftauwasser aus dem automatischen Abtauzyklus auf.
Specifications
Typ Labor-Kühlschrank
Kapazität (metrisch) 554 l (brutto)
Temperaturbereich 1 °C bis 15 °C
Temperaturstabilität Max. Fluktuation: 5.8 °C
Kältemittel R600A
Ausführung der Tür Selbstschließende Tür HardLine mit eingebautem Schloss mit ergonomischem, schlankem Griff
No. of Doors 1
Scharnierseite Rechts, umkehrbar
Einschübe 5 Glasböden, verstellbar
Fassungsvermögen (metrisch) Einschub 40 kg
Schrankmaterial Stahl
Isolierung 40 mm HDPE
Innen Polystyrol
Zertifizierung/Konformität ATEX-zertifiziert
Display Digital, Extern
Farbe Weiß
Regelungsart Mechanischer Drehknopf
Abtauen Automatisch
Kompressor Zwangslüftung
Außentiefe (metrisch) 730 mm
Innentiefe (metrisch) 560 mm
Außenhöhe (metrisch) 1640 mm
Innenhöhe (metrisch) 1452 mm
Außenbreite (metrisch) 750 mm
Innenbreite (metrisch) 600 mm
Spannung 220 – 240 V
Elektrische Anforderungen 220–240 V 50 Hz 1.5 A
Frequenz 50 Hz
Energieverbrauch 359 kWh/Jahr
Versandgewicht (metrisch) 84 kg
Gewicht (metrisch) 77 kg