Learn More
Liebherr™ Labor Kühl-Gefrierkombination
Artikelnummer. p-8002367 Alle ansehen Liebherr Produkte
Change view
Click to view available options
Modell:
Groß, LCV4010
LCV4010-21
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Modell unitSize
12978594 Groß, LCV4010 1 Stück
15309561 LCV4010-21 1 Stück
2 options
Artikelnummer. 12978594
Marke: Liebherr™ LCv 4010
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Für die sichere, präzise und langlebige Lagerung von temperatur-empfindlichen Produkten, die Liebherr™ Labor Kühl-Gefrierkombination ist voll ausgestattet für Labor Anwendungen in Liebherr Qualität, auf die Verlass ist. Temperaturvalidierung nach EN 60068 möglich und SmartMonitoring als Option.
  • Labor Kühl-Gefrierkombination, 1-türig, Breite 600mm, Bruttoinhalt 254/107 L.
  • Temperaturbereiche +3 / +16°C / -9/-30°C, 3 verstellbare Roste, 3 Gefrierschubladen, aussen weiss, innen Polystyrol in gewerblicher Ausführung, Kühlteil mit dynamischer Kühlung, Gefrierteil mit statischer Kühlung und manueller Abtauung.
  • Klimaklasse 7, Kältemittel R 600a, Anschlusswert 1,5A, 230v/50/1-ph, Energieverbrauch 657 kWh/a
  • 240/105 Liter Nutzinhalt
  • 2 voneinander unabhängige Kältesysteme
  • Gefrierschubladen: praktische Lagerung, maximale Energieeffizienz und minimaler Temperaturfluktuation
  • Elektronik mit 0,1°C Auflösung, Bedienfolie mit Passwort-Sperre, RS 485 Schnittstelle und potentialfreier Kontakt
  • Durchführung für externen Temperaturfühler, zusätzlicher Sicherheitsthermostat
  • Integrierter Datenspeicher der letzten 3 Alarme mit min/max Temperatur, Dauer usw.
  • Schloss, Türanschlag wechselbar, selbstschliessende Türen
Spezifikation
Capacity (Metric) Freezer 107 l
Capacity (Metric) Refrigerator 254 l
Temperaturbereich (Tiefkühlschrank) -9°bis -30 °C
Temperaturbereich (Kühlschrank) 3°bis 16 °C
Temperaturauflösung 0,1 °C
Temperaturstabilität Gradient 5,2°C / 7,9°C
Ausführung der Tür Fest
No. of Doors 2
Schubladen Transparent (Tiefkühlgerät)
Anzahl Schubfächer 3
Einschübe 4
Fassungsvermögen (metrisch) Einschub 45 kg Rostbelastung
Abtauen Automatisch (Kühlgerät), manuell (Gefriergerät)
Überwachungsoptionen SmartCoolingHub
Datenausgabe RS 485
Kältemittel R 600a
Oberflächenbehandlung außen Weißer Epoxidharz-beschichteter Stahl
Isolierung 55 mm HDPE (Kühlschrank)/70 mm HDPE (Tiefkühlgerät)
Innen ABS-Kunststoff
Zertifizierung/Konformität QCPP (Pharmacy Guild of Australia): LKV3912, LKV3910, LKUV1612, LKUV1610,
CE-Richtlinien, ISO 9001 und ISO 14001
Cofrac, COFRAC, ISO 14001, ISO 9001, QCPP (Pharmacy Guild of Australia): LKV3912, LKV3910, LKUV1612, LKUV1610
Modell Groß, LCV4010
Rollen Nein
Farbe Weiß
Kondensatortyp Belüftet (Kühlschrank), statisch (Tiefkühlgerät)
Gewährleistung 24 Monate
Abmessungen (L x B x H) außen 60 B x 61.5 T x 200 H (cm)
Außentiefe (metrisch) 61.5 cm
Innentiefe (metrisch) 44.1 cm
Außenhöhe (metrisch) 200.3 cm
Höhe (metrisch) Tiefkühlschrank 59.7 cm
Innenhöhe (metrisch) 110.5 cm
Höhe (metrisch) Kühlschrank 110.5 cm
Außenbreite (metrisch) 59.7 cm
Breite (metrisch) Tiefkühlschrank 43.1 cm
Innenbreite (metrisch) 44.0 cm
Breite (metrisch) Kühlschrank 45.5 cm
Energieverbrauch 657 kWh/a
Stromstärke 1.5A
Spannung 220/240 V
Frequenz 50 Hz
Wirkleistung 260 W
Versandgewicht (metrisch) 90 kg
Gewicht (metrisch) 84 kg