Learn More
Liebherr™ Medikamenten-Kühlschrank
Artikelnummer. 13206999 Alle ansehen Liebherr Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
142 L
152 l
361 L
Ausführung der Tür:
Fest
Glas
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 13206999
Marke: Liebherr™ MKv 3910
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Diese Kühlschränke werden für die allgemeine Lagerung von temperaturempfindlichen Proben im Labor verwendet. Liebherr™ MediLine Pharmazie-Kühlschränke sind im Innenraum mit Kunststoffbehältern ausgestattet.
  • DIN 58345-konform, Breite 600 mm.
  • Temperatur auf +5 °C eingestellt, weißes Außengehäuse, geformtes Polystyrol-Innengehäuse in handelsüblicher Qualität, lüftergestützte Kühlung.
  • Klimaklasse 4, Kältemittel R 600a.
  • Digitaler Regler mit 0,1 °C-Auflösung, Schloss mit Tastenfeld, RS 485-Schnittstelle und spannungsfreier Alarmkontakt
  • Zugangsöffnung für externe Temperatursonde, zusätzlicher Sicherheitsthermostat
  • Alarmprotokoll der letzten 3 Ereignisse mit min./max. Temperaturen, Dauer usw.
  • Integrierter Akku für kontinuierliche Alarm- und Überwachungszeit von mindestens 12 Stunden bei Stromausfall
  • Türschlösser, wechselbare Scharniere, selbstschließende Tür
  • 45 kg Fachlast
Spezifikation
Beschreibung Arzneimittelkühlschrank
Kapazität (metrisch) 361 L
Temperaturbereich 5 °C
Temperaturauflösung 0,1 °C
Temperatursensor Pt100
Temperaturstabilität Gradient 4,1 °C
Kältemittel R 600a
Ausführung der Tür Fest
Door Material Stahl
Anzahl Schubfächer 0
Einschübe 5
Fassungsvermögen (metrisch) Einschub 45 kg
Oberflächenbehandlung außen Weißer, beschichteter Stahl
Innen Weiße Kunststoffbehälter
Zertifizierung/Konformität DIN 58345
Modell Groß
Rollen Nein
Farbe Weiß
Regelungsart Digital
Abtauen Automatisch
Überwachungsoptionen SmartCoolingHub
Datenausgabe RS 485
Abmessungen (L x B x H) außen H 184 x B 60 x T 61,5 cm
Außentiefe (metrisch) 61,5 cm
Innentiefe (metrisch) 43,5 cm
Außenhöhe (metrisch) 184 cm
Innenhöhe (metrisch) 163,5 cm
Außenbreite (metrisch) 60 cm
Innenbreite (metrisch) 44 cm
Stromstärke 1,5 A
Spannung 220/240 V
Elektrische Anforderungen 220 – 240 V 50 Hz
Frequenz 50 Hz
Energieverbrauch 309 kWh/a
Versandgewicht (metrisch) 74 kg
Gewicht (metrisch) 68 kg