Learn More
Gilac™ Mittlerer Wäschekorb, 100 l
Artikelnummer. 17968471
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Mandelgrün
Sand
Weiß
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
17968471 Mandelgrün 1 Stück
17948681 Weiß 1 Stück
17938651 Sand 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17968471 Lieferant Gilac™ Lieferanten-Nr. G611175
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    66.59 €
    44.09 € / 1 Stück
    Sparen 22.50 €
    33% Rabatt
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Der mittelgroße Wäschekorb mit 100 Litern Fassungsvermögen ist äußerst widerstandsfähig und außergewöhnlich langlebig.
  • Wäschekorb.
  • Äußerst widerstandsfähig und von herausragender Langlebigkeit.
  • Für den professionellen Einsatz konzipiert.
  • Geeignet für hohe Belastungen und intensive Nutzung.
Spezifikation
Breite (angloamerikanisch) 19,3 in.
Größe M
Produkttyp Wäschekorb
Breite (metrisch) 490 mm
Farbe Mandelgrün