Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Wägegläser, mittlere Form
Artikelnummer. 10030181
Change view
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
30 mm
38 mm
48 mm
75 mm
Packungsgröße:
1 Stück
6 Stück
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) unitSize
10030181 38 mm 6 Stück
11798104 48 mm 6 Stück
11788104 30 mm 6 Stück
11886164 75 mm 1 Stück
4 options
Artikelnummer. 10030181
Marke: Lenz Laborglasinstrumente™ 05565540
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Enthält Austauschbarer NS-Stopfen, Beschriftungsetikett
Menge 6Pack
Anzahl Stopfen NS 40/12
Produktlinie Flasche
Produkttyp Wägeglas
Durchmesser (metrisch) 38 mm