Learn More
Polyco Healthline Mittelschwere Taschen auf einer Rolle, 25 l
Beschreibung
- Kategorie: Müllsäcke
- Stärke: Mittelgewicht
- Fassung: 25 l
- Pack-Format: Roll
- Konzipiert für allgemeine Haushalts- und Industrieabfälle
- Geeignet für die hygienische Abfallwirtschaft in Büros und Arbeitsplätzen
- Verfügbare Farben: Klar
- Recyclingmaterialgehalt: 50 % recycelter Anteil (Produktcode: NTCB/1)
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Verschlusstyp | Binder |
| Farbe | Klar |
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Material | Polyethylen |
| Sterilität | Nicht steril |
| Länge (angloamerikanisch) | 24 in. |
| Breite (angloamerikanisch) | 13/21 in. |
| Produkttyp | Abfallentsorgungsbeutel |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 6,6 gal. |
| Mehr anzeigen |
Alle angegebenen Messungen entsprechen nach dem besten Wissen des Herstellers zum Zeitpunkt der Eingabe, jedoch können diese Messungen je nach Charge variieren.