Learn More
Medronsäure, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Medronic acid |
| Menge | 50 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/CH6O6P2/c2-8(3,4)1-9(5,6)7/h1H2,(H2,2,3,4)(H2,5,6,7) |
| Formelmasse | 175.964 |