Learn More
Mefenamisches Acyl-Beta-D-Glucuronid, TRC
Artikelnummer. 30468657
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.5 mg
5 mg
Packungsgröße:
0.50 Milligramm
5 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30468657 0.5 mg 0.50 Milligramm
30483691 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30468657 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM2050600.5MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 102623-18-7
Summenformel C21 H23 N O8
Molekulargewicht (g/mol) 417.41
Synonym Mefenamic acid-acyl-â-D-glucuronide
IUPAC-Name (2S,3S,4S,5R,6S)-6-[2-(2,3-Dimethylanilino)Benzoyl]Oxy-3,4,5-Trihydroxyoxan-2-Carbonsäure
SMILES Cc1cccc(Nc2ccccc2C(=O)O[C@@H]3O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)C(=O)O)c1C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Mefenamic Acyl-beta-D-glucuronide
Menge 0.5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C21H23NO8/c1-10-6-5-9-13(11(10)2)22-14-8-4-3-7-12(14)20(28)30-21-17(25)15(23)16(24)18(29-21)19(26)27/h3-9,15-18,21-25H,1-2H3,(H,26,27)/t15-,16-,17+,18-,21-/m0/s1
Formelmasse 417.1424