missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Meflin Biosimilar Recombinant Monoclonal Antibody

Artikelnummer. p-200110369
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
100 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
100 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30282975 100 μg 100 Mikrogramm
30282423 1 mg 1 Milligramm
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30282975

Marke: Invitrogen™ MA560093

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Recombinant Monoclonal Antibody

For reconstitution, add sterile, distilled water to achieve a final antibody concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize the protein completely. Do not vortex. Reconstituted products should be stored at -80 °. This antibody can also be cross referenced by the term Tokai U. Patent Anti-Meflin.

Meflin, also known as ISLR (Immunoglobulin Superfamily Containing Leucine-Rich Repeat), is a glycosylphosphatidylinositol (GPI)-anchored protein predominantly expressed in mesenchymal stem cells (MSCs) and fibroblasts. It is identified as a marker for mesenchymal stem cells and early progenitors with multilineage differentiation capacity. Meflin expression is observed in rare stromal cells across various tissues and plays a crucial role in maintaining the self-renewal and differentiation potential of MSCs. Notably, it is involved in the regulation of fibrosis in cardiac tissues and pancreatic stellate cells, contributing to epithelial regeneration and organ repair. Meflin knockout studies in mice indicate its significant role in preventing fibrosis and maintaining adipocyte functionality, highlighting its importance in metabolic health and disease progression related to tissue dysfunction.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Meflin Biosimilar
Anwendungen ELISA, Flow Cytometry, Functional Assay, Surface Plasmon Resonance
Klassifikation Recombinant Monoclonal
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung 25mM histidine with 8% sucrose, 0.01% Tween 80 and no preservative; pH 6.2
Wirtsspezies Human
Reinigungsverfahren Protein A
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Produkttyp Antibody
Form Lyophilized
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.