Learn More
Mefloquinhydrochlorid, Mikromol™
Artikelnummer. 17951136
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17951136 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17951136 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM1198.00
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Mefloquinhydrochlorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Mefloquine hydrochloride
CAS 51773-92-3
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Mefloquine hydrochloride
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C17 H16 F6 N2 O . Cl H
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Mefloquine hydrochloride, (RS)-[2,8-Bis(trifluoromethyl)quinolin-4-yl][(2SR)-piperidin-2-yl]methanol hydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C17H16F6N2O.ClH/c18-16(19,20)11-5-3-4-9-10(15(26)12-6-1-2-7-24-12)8-13(17(21,22)23)25-14(9)11;/h3-5,8,12,15,24,26H,1-2,6-7H2;1H/t12-,15+;/m0./s1
SMILES Cl.O[C@@H]([C@@H]1CCCCN1)c2cc(nc3c(cccc23)C(F)(F)F)C(F)(F)F
IUPAC-Name (R)-[2,8-Bis(trifluormethyl)chinolin-4-yl]-[(2S)-piperidin-2-yl]methanol;Hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 414.77
Menge 250 mg
Formelmasse 414,0934 g/mol