Learn More
Mefloquinhydrochlorid, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15668715 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15668715 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15668715 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 461130010
ChemsChrom Mega Deals
Verwenden Sie den Aktionscode 27993
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Mefloquine hydrochloride
CAS 51773-92-3
Schmelzpunkt 253.0°C
Infrarotspektrum Echt
Summenformel C17H17ClF6N2O
MDL-Nummer MFCD00797519,MFCD00797519
Menge 1 g
Synonym mefloquine hcl, r-2,8-bis trifluoromethyl quinolin-4-yl s-piperidin-2-yl methanol hydrochloride, r*,s*-2,8-bis-trifluoromethyl-quinolin-4-yl-piperidin-2-yl-methanol hydrochloride, r-2,8-bis trifluoromethyl quinolin-4-yl-2s-piperidin-2-yl methanol;hydrochloride, as-rel-a-2r-2-piperidinyl-2,8-bis trifluoromethyl-4-quinolinemethanol monohydrochloride, +-mefloquine hydrochloride, unii-5y9l3636o3 component, r-2,8-bis trifluoromethyl-4-quinolinyl 2s-2-piperidinyl methanol hydrochloride, r-2,8-bis trifluoromethyl quinolin-4-yl 2s-piperidin-2-yl methanol hydrochloride, s-2,8-bis trifluoromethyl quinolin-4-yl r-piperidin-2-yl methanolhydrochloride
InChI-Schlüssel WESWYMRNZNDGBX-UHFFFAOYNA-N
SMILES [H+].[Cl-].OC(C1CCCCN1)C1=C2C=CC=C(C2=NC(=C1)C(F)(F)F)C(F)(F)F
IUPAC-Name Wasserstoff-[2,8-bis(trifluormethyl)chinolin-4-yl](piperidin-2-yl)methanolchlorid
Molekulargewicht (g/mol) 414.78
PubChem CID 18660697
Formelmasse 414.77
Reinheit (%) ≥97.5% (HPLC) ≥97.5% (on dry substance) (Argentometry)
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Mefloquine hydrochloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Mefloquine hydrochloride