Learn More
Fisherbrand™ HS Mega Rack für 10-13mm tubes , weiß, 216 Plätze
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-8263044 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Change view
Click to view available options
Farbe:
Blau
Weiß
Positionen:
120
216
Aufnahmevermögen:
Röhrchen (10 ml), Röhrchen (16 mm)
Röhrchen (13 mm), Röhrchen (5 bis 7 ml)
Durchmesser (metrisch) Öffnung:
13 mm
16 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Farbe Positionen Aufnahmevermögen Durchmesser (metrisch) Öffnung unitSize
14801442 Weiß 216 Röhrchen (13 mm), Röhrchen (5 bis 7 ml) 13 mm 1 Stück
11720634 Blau 216 Röhrchen (13 mm), Röhrchen (5 bis 7 ml) 13 mm 1 Stück
11730634 Blau 120 Röhrchen (10 ml), Röhrchen (16 mm) 16 mm 1 Stück
14811442 Weiß 120 Röhrchen (10 ml), Röhrchen (16 mm) 16 mm 1 Stück
4 options
Artikelnummer. 14801442
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Schafft Platz und eine bessere Organisation für Labors mit hohem Durchsatz, die viele Proben lagern müssen. Fisherbrand™ Mega Rack™ klinisches Röhrchengestell macht mehrere Racks überflüssig.
  • Komplett montiert; Polypropylen
  • Robustes und leichtes Material für einen komfortablen Transport
  • Alphanumerische Kennzeichnung zur schnellen Ortung und Entnahme von Röhrchen
  • Platzieren verschiedener Testgruppen in einem Gestell und Vermeiden der Notwendigkeit mehrerer Röhrchengestelle
  • Autoklavierbar
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Farbe Weiß
Aufnahmevermögen Röhrchen (13 mm), Röhrchen (5 bis 7 ml)
Material Polypropylen
Positionen 216
Form Rectangular
Stapelbar Yes, When Empty
Sterilität Non-sterile
Menge Je 1
Abmessungen (L x B x H) 337 x 267 x 91 mm
Länge (metrisch) 337 mm
Durchmesser (metrisch) Öffnung 13 mm
Produkttyp Röhrchengestell
Einschübe 3 Tiers
Höhe (metrisch) 91 mm
Array 12 x 18
Breite (metrisch) 267 mm