Learn More
Heathrow Scientific™ Mega Rack™ Doppel-Röhrchengestell
Artikelnummer. p-8272020 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Change view
Click to view available options
Farbe:
Blau
Weiß
Aufnahmevermögen:
Röhrchen (10 bis 13 mm)
Röhrchen (13 bis 16 mm)
Abmessungen (L x B x H):
673 x 235 x 90 mm
673 x 267 x 90 mm
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Aufnahmevermögen Abmessungen (L x B x H) unitSize
15509811 Weiß Röhrchen (10 bis 13 mm) 673 x 235 x 90 mm 1 Stück
15519811 Blau Röhrchen (10 bis 13 mm) 673 x 235 x 90 mm 1 Stück
15529811 Weiß Röhrchen (13 bis 16 mm) 673 x 267 x 90 mm 1 Stück
15539811 Blau Röhrchen (13 bis 16 mm) 673 x 267 x 90 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15509811
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Schafft Platz und eine bessere Organisation für Labors mit hohem Durchsatz, die viele Proben lagern müssen. Mit dem Heathrow Scientific™ Mega Rack™ Doppelröhrchengestell benötigen Sie nur noch ein einziges Röhrchengestell.
  • Vollständig montiert; Polypropylen
  • Robustes und leichtes Material für einen komfortablen Transport
  • Alphanumerische Kennzeichnung zur schnellen Ortung und Entnahme von Röhrchen
  • Platzieren verschiedener Testgruppen in einem Gestell und Vermeiden der Notwendigkeit mehrerer Röhrchengestelle
  • Autoklavierbar
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Farbe Weiß
Aufnahmevermögen Röhrchen (10 bis 13 mm)
Material Polypropylen
Positionen 432
Form Rechteckig
Stapelbar Ja, wenn leer
Sterilität Nicht steril
Zur Verwendung mit (Geräte) 5 bis 7 ml-Röhrchen
Montage Für den Tisch
Menge Je 1
Größe Doppel
Abmessungen (L x B x H) 673 x 235 x 90 mm
Länge (metrisch) 673 mm
Durchmesser (metrisch) Öffnung 13 mm
Gewicht (metrisch) 2.24 kg
Produkttyp Röhrchengestell
Einschübe 3 Stufen
Höhe (metrisch) 90 mm
Array 12 x 36
Breite (metrisch) 235 mm