Learn More
Thermo Scientific™ Megafuge™ 16 Universalzentrifuge
Verwenden Sie zur täglichen Probenvorbereitung die Universalzentrifuge Thermo Scientific™ Megafuge™ 16, die eine unübertroffene Kapazität, Ergonomie und Effizienz bietet.
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | IVD-konform, IEC 61010-1, IEC 61010-2-202, IEC 61010-2-101. UL-zugelassen, CSA, CE, zertifizierte Biosicherheit. |
|---|---|
| Reglertyp | Mikroprozessor |
| Fassungsvermögen | 4 x 400 ml |
| Max. RZB | 25830 x G |
| Max. Geschwindigkeit | 15.200 U/min |
Beschreibung
Verwenden Sie zur täglichen Probenvorbereitung die Thermo Scientific™ Megafuge™ 16, die eine unübertroffene Kapazität, Ergonomie und Effizienz bietet. Die Universalzentrifuge eignet sich hervorragend für klinische Protokolle, Zellkulturanwendungen und die Verarbeitung von Mikrotiterplatten. Die gekühlte Version (Megafuge 16R) ist ideal für die Zentrifugation temperaturempfindlicher Proben in einem Bereich von -10 bis +40 °C geeignet.
Einfache Handhabung:
- Die übersichtliche Bedienoberfläche vereinfacht die Bedienung, zeigt ausführliche Informationen zu vielen Betriebsparametern sowie den Verarbeitungsstatus an und gewährleistet so eine optimale Leistung.
- Die motorbetriebene Deckelverriegelung ermöglicht das Schließen und Verriegeln des Zentrifugendeckels auch auf hohen Labortischen durch leichten Knopfdruck.
Thermo Scientific™ Auto-Lock™ III Rotorsystem:
- Das Rotorsystem ermöglicht das Einsetzen und Wechseln des Rotors mit einem einzigen Knopfdruck
- Zeitsparender Wechsel zwischen verschiedenen Anwendungen
- Einfacher Zugriff auf die Rotorkammer zur leichten Reinigung für eine gesündere Arbeitsumgebung und eine längere Lebensdauer
Thermo Scientific™ ClickSeal™ Becherverschlusssystem:
- Aerosoldichtes Verschlusssystem, das sich mit einem Klick sicher verschließen lässt und für das keine Schraubverschlüsse oder komplizierte Klammern mehr erforderlich sind
- Einhändiges Öffnen und Schließen auch mit Handschuhen
- Zertifiziert durch CAMR™ in Porton Down, England
Thermo Scientific™ SMARTSpin™ Technologie:
- Das fortschrittliche Rotormanagementsystem optimiert den Beschleunigungs- und Bremsvorgang sowie die Unwuchterkennung für alle Rotoren und Drehzahlen
- Optimale Sicherheit und bessere Trennungen
Platzsparendes Design:
- Die kompakten Abmessungen optimieren den Arbeitsbereich.
- Die ergonomisch günstige Höhe und die abgerundete Bauweise ermöglichen ein einfaches Einsetzen und Entnehmen von Proben sowie eine leichte Reinigung.
Hervorragende Energieeffizienz:
- Durch schnelle und leichte Rotoren können bis zu 40 % Energie bei Standardprotokollen eingespart werden, wie z. B. bei der Blutkomponententrennung oder der Zentrifugation konischer Röhrchen
Belüftete Megafuge 16:
- Abmessungen: 23.8L × 17.3B × 14.2 in. H [34.3 in.H offen] (60.5 × 44 × 36cm [87cm offen])
- Nettogewicht: 57.5 kg (126.8 lb.)
Gekühlte Megafuge 16R:
- FCKW-freies Kühlsystem
- Temperaturbereich: -10 °C bis +40 °C
- Vorkühlfunktion mit Direkttaste
- 23.8L × 24.5B × 14.2 in. H [34.3 in.H offen] (60.5 × 62.3 × 36cm [87cm offen])
- Nettogewicht: 91.5 kg (201.7 lb.)
Bestellinformationen:
Für Ihre täglichen Routineaufgaben steht eine breite Palette an Rotoren zur Verfügung. Maximieren Sie das Leistungsspektrum Ihrer Zentrifuge mit den vielseitigen, leichteren, schnellen, robusten und korrosionsbeständigen Thermo Scientific Fiberlite™ Kohlefaserrotoren. Alle Rotoren und Adapter sind gesondert erhältlich.
Enthält:
- Smartspin Technologie
- Rotoren, Adapter und Röhrchen sind für Ihre jeweilige Anwendung gesondert zu bestellen.
Empfohlen für:
- Zellkultur
- Blutverarbeitung
- Mikrotiterplatten
Spezifikation
| IVD-konform, IEC 61010-1, IEC 61010-2-202, IEC 61010-2-101. UL-zugelassen, CSA, CE, zertifizierte Biosicherheit. | |
| 4 x 400 ml | |
| 15.200 U/min | |
| Direkte, bürstenlose Induktion mit niedrigem Profil | |
| 9 h 99 min mit HOLD-Funktion | |
| 60,5 cm | |
| 34,3 in. | |
| 87 cm |
| Mikroprozessor | |
| 25830 x G | |
| Megafuge™ | |
| 6 Programme, direkter Zugriff | |
| 23.8 Zoll | |
| 14.2 Zoll | |
| 36 cm |