Learn More
Applied Biosystems™ Megaplex™ PreAmp Primers, Human Pool Set v3.0
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11680089 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 reactions
Packungsgröße:
50 Reaktionen
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11680089 50 reactions 50 Reaktionen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 11680089 Lieferant Applied Biosystems™ Lieferanten-Nr. 4444748
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Megaplex™ PreAmp Primer, Pool Set v3.0, Mensch
Wenn die Assay-Empfindlichkeit von größter Wichtigkeit ist, verbessern Megaplex™ PreAmp Primer die Fähigkeit der Erkennung niedrig exprimierter microRNAs, was die Erstellung eines umfassenden Expressionsprofils mit einer viel kleineren Probenmenge von nur 1 ng der Input-Gesamt-RNA ermöglicht. Mit Inhalten, die auf die Megaplex™ RT Primer, Megaplex™ PreAmp Primer abgestimmt sind, wird Human-Poolset v3.0 mit Megaplex™ RT Primern, Human-Poolset v3.0 verwendet. Nach der Reverse Transkription mit Megaplex™ RT Primern verstärken Megaplex™ PreAmp Primer zusammen mit dem TaqMan™ PreAmp Master Mix alle microRNAs vor der Quantifizierung durch Echtzeit-PCR mit TaqMan™ Array MicroRNA Cards.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Aufbewahrung bei -20 °C
GC-Rich PCR Performance Niedrig
PCR-Methode qPCR
Primer PreAmp-Primer
Produktlinie Megaplex
Produkttyp Preamp-Primer
Menge 50 reactions
Spezies Human
Ausreichend für 50 Reaktionen
Anzahl Reaktionen 50 Reaktionen