Learn More
Applied Biosystems™ Megaplex™ PreAmp Primers, Rodent Pool B v3.0
Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Beschreibung
Spezies: Maus, Ratte
Bestellinformation
Versandbedingungen: Raumtemperatur
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Aufbewahrung bei -20 °C |
| GC-Rich PCR Performance | Niedrig |
| PCR-Methode | qPCR |
| Primer | PreAmp-Primer |
| Produktlinie | Megaplex, TaqMan |
| Produkttyp | Preamp-Primer |
| Menge | 50 reactions |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Spezies | Ratte, Maus |
| Ausreichend für | 50 Reaktionen |
| Mehr anzeigen |