Learn More
Applied Biosystems™ Megaplex™ Primer Pools, Human Pools Set v3.0
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11690089 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 reactions
Packungsgröße:
1 Set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11690089 50 reactions 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 11690089 Lieferant Applied Biosystems™ Lieferanten-Nr. 4444750
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 05-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Megaplex™ Primer Pools, Pools Set v3.0, Mensch
Megaplex™ Primer-Pools, Human-Pools-Set v3.0 ist unter einer einzigen Teilenummer erhältlich: die Megaplex™ RT Primer Human-Pool A v2.1, Megaplex™ RT Primer Human-Pool B v3.0, Megaplex™ PreAmp-Primer, Human-Pool A v2.1 und Megaplex™ PreAmp-Primer, Human-Pool B v3.0. Megaplex™ Primer-Pools, Human-Pool-Set v3.0 enthält RT-Primer für 754 einzigartige MicroRNAs und 4 Kontrollen. Für den Einsatz in Fällen, in denen die Empfindlichkeit des Assays von größter Wichtigkeit ist, verbessern die Megaplex™ PreAmp Primer die Fähigkeit, niedrig exprimierte microRNAs zu erkennen, was die Erstellung eines umfassenden Expressionsprofils mit einer viel kleineren Probenmenge ermöglicht, d. h. mit nur 1 ng der verwendeten Gesamt-RNA. Die Megaplex™ Primer-Pools, Human-Pools-Set v3.0 sind für den Einsatz mit dem TaqMan™ Array für Human-MicroRNA-Kartenset v3.0 vorgesehen, können jedoch auch zur Vorbereitung von cDNA für die Echtzeitanalyse mit den einzelnen TaqMan™ MicroRNA-Assays verwendet werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Aufbewahrung bei -20 °C
GC-Rich PCR Performance Niedrig
PCR-Methode qPCR
Primer RT Primer, PreAmp Primer
Produktlinie Megaplex
Produkttyp Primer-Pool
Menge 50 reactions
Spezies Human
Ausreichend für 50 Reaktionen
Zur Verwendung mit (Anwendung) miRNA-Analyse
Anzahl Reaktionen 50 Reaktionen