Learn More
Applied Biosystems™ Megaplex™ RT Primers, Human Pool B v3.0
Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Beschreibung
Megaplex™ RT Primer wurde für die Rationalisierung experimenteller Arbeitsabläufe entwickelt und bietet eine einzige Reaktionslösung bei der Vorbereitung von cDNA für die Echtzeit-PCR-Analyse auf einem TaqMan™ microRNA Array. Human-Pool B v3.0 enthält RT-Primer für 377 einzigartige MicroRNAs und 4 Kontrollen. Die in diesem Pool dargestellten MicroRNA-Targets sind in der Regel weniger gut charakterisiert, enger exprimiert und⁄oder auf einem niedrigeren Niveau als der menschliche Pool A exprimiert. Human-Pool B3.0v ist für die Verwendung mit dem TaqMan™ Array für die Human-MicroRNA B-Karte v3.0 vorgesehen, kann aber auch zur Vorbereitung von cDNA für die Echtzeitanalyse mit den einzelnen TaqMan™ MicroRNA Assay verwendet werden.
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Aufbewahrung bei -20 °C |
| GC-Rich PCR Performance | Niedrig |
| PCR-Methode | qPCR |
| Primer | RT Primer |
| Produktlinie | Megaplex |
| Produkttyp | RT-Primer |
| Menge | 50 reactions |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Spezies | Human |
| Ausreichend für | 50 Reaktionen |
| Mehr anzeigen |