Learn More
Applied Biosystems™ Megaplex™ RT Primers, Human Pool Set v3.0
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 12033729 Sfoglia Tutto Applied Biosystems Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Menge:
50 Reaktionen
Dimensione della confezione:
50 Reaktionen
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Menge unitSize
12033729 50 Reaktionen 50 Reaktionen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Codice prodotto. 12033729 Fornitore Applied Biosystems™ N. del fornitore 4444745
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Megaplex™ RT Primer, Pool Set v3.0 Mensch
Megaplex™ RT Primer wurde für die Rationalisierung experimenteller Arbeitsabläufe entwickelt und bietet eine einzige Reaktionslösung bei der Vorbereitung von cDNA für die Echtzeit-PCR-Analyse auf einem TaqMan™ microRNA Array. Das Humanpool-Set V3.0 enthält zwei Megaplex™ RT-Primer-Pools, Pools A V2.1 und B V3.0. Die Pools decken gemeinsam 754 unikale MicroRNAs ab. Darüber hinaus enthält jeder Pool dieselben 4 Kontrollen. Die im Humanpool A dargestellten MicroRNA-Ziele sind im Vergleich zum Humanpool B tendenziell besser charakterisiert, breiter exprimiert und⁄oder auf einem höheren Niveau exprimiert. Die im Humanpool B dargestellten MicroRNA-Ziele hingegen sind im Vergleich zum Humanpool A tendenziell weniger gut charakterisiert, enger exprimiert und⁄oder auf einem niedrigeren Niveau exprimiert. Das Humanpool-Set V3.0 ist für die Verwendung mit dem TaqMan™ Human-MicroRNA-Array-Set V3.0 vorgesehen, kann aber auch zur Vorbereitung von cDNA für die Echtzeitanalyse mit den einzelnen TaqMan™ MicroRNA-Assays verwendet werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Inhalt und Lagerung Bei -20 °C lagern.
GC-Rich PCR Performance Hoch
PCR-Methode qPCR
Primer RT Primer
Produktlinie Megaplex
Produkttyp RT-Primer
Menge 50 Reaktionen
Spezies Human
Ausreichend für 50 Reaktionen
Zur Verwendung mit (Anwendung) miRNA-Analyse
Anzahl Reaktionen 50 Reaktionen
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.