Learn More
Applied Biosystems™ Megaplex™ RT Primers, Rodent Pool Set v3.0
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
50 reactions
Packungsgröße:
50 Reaktionen
Beschreibung
Megaplex™ RT Primer wurde für die Rationalisierung experimenteller Arbeitsabläufe entwickelt und bietet eine einzige Reaktionslösung bei der Vorbereitung von cDNA für die Echtzeit-PCR-Analyse auf einer TaqMan™ Array MicroRNA Karte. Das Nagetier-Pool-Set V3.0 enthält zwei Megaplex™ RT Primer Pools, Pools A und B. Die Pools umfassen zusammen 641 und 373 einzigartige MicroRNAs für Maus und Ratte. Jeder Pool enthält auch 4 artspezifische Kontrollen. Die im Nagetierpool A dargestellten MicroRNA-Ziele sind tendenziell besser charakterisiert, breiter exprimiert und⁄oder auf einem höheren Niveau exprimiert, wenn sie mit dem Nagetierpool B verglichen werden, während die im Nagetierpool B dargestellten MicroRNA-Ziele tendenziell weniger gut charakterisiert, enger exprimiert und⁄oder auf einem niedrigeren Niveau exprimiert sind, in Vergleich zu Nagetierpool A. Die Nagetierpools A und B sind für die Verwendung mit dem TaqMan™ Nagetier MicroRNA Array Set V3.0 vorgesehen, können aber auch zur Vorbereitung von cDNA für die Echtzeitanalyse mit den einzelnen TaqMan™ MicroRNA Assays verwendet werden.
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Bei -20 °C lagern. |
| GC-Rich PCR Performance | Hoch |
| PCR-Methode | qPCR |
| Primer | RT Primer |
| Produktlinie | Megaplex, TaqMan |
| Produkttyp | RT-Primer |
| Menge | 50 reactions |
| Spezies | Ratte, Maus |
| Ausreichend für | 50 Reaktionen |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | miRNA-Analyse |
| Mehr anzeigen |