Learn More
Invitrogen™ MEGAscript™ RNAi-Kit
Artikelnummer. 10536935
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
20 Reaktionen
Packungsgröße:
20 Reaktionen
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10536935 20 Reaktionen 20 Reaktionen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10536935 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. AM1626
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    804.00 €
    747.65 € / 20 Reaktionen
    Sparen 56.35 €
    7% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
MEGAscript™ RNAi-Kit
Das Invitrogen™ MEGAscript™ RNAi Kit ist für die Synthese großer Mengen dsRNA für RNAi-Experimente in nicht-mammalen Systemen vorgesehen. Das MEGAscript RNAi Kit verwendet die patentierte ausbeutereiche Transkriptionstechnologie von Invitrogen und enthält Reagenzien für Transkription, Nukleasedigestion und Aufreinigung. Das Kit enthält ausreichend Reagenzien für 20 Reaktionen.
Synthese großer dsRNA-Mengen:
Die Fähigkeit, große Mengen sauberer, doppelsträngiger RNA zu erzeugen, ist für den Erfolg von RNAi-Experimenten unerlässlich. Das MEGAscript RNAi-Kit ermöglicht RNAi-Forschern die Synthetisierung doppelsträngiger RNA in einer Größenordnung von 50 bis 100 μg oder mehr in lediglich einer einzigen Transkriptionsreaktion. Der Ertrag ist in der Regel die 10–50-fache Menge RNA im Vergleich zu herkömmlichen Transkriptionsreaktionen. DNA, die aus einer PCR oder einem Plasmid stammt, kann als Template für die Transkriptionsreaktion dienen. Sense- und Antisense-Strang können aus einem PCR-generierten DNA-Template mit T7-RNA-Polymerase-Promotoren an beiden Enden des Templates synthetisiert werden. Dies macht einen separaten Hybridierungsschritt überflüssig.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung T7-Enzymgemisch, 10 X T7-Reaktionspuffer, ATP-Lösung, CTP-Lösung, GTP-Lösung, UTP-Lösung, 10 X Bindungspuffer, Elutionslösung, RNase, DNase I, 10 X Verdaupuffer, 2 X Waschlösung und Kontroll-Template werden bei –20 °C gelagert; nukleasefreies Wasser kann bei jeder Temperatur gelagert werden. Filterkartuschen und Entnahmeröhrchen werden bei Raumtemperatur gelagert.
Regelungsart Transkriptionskontrolle
Probentyp Doppelsträngige RNA (lang)
Anzahl Reaktionen 20 reactions
Produktlinie Ambion, MEGAscript
Menge 20 Reaktionen
Versandbedingung Nasseis