Learn More
Thermo Scientific Chemicals Megestrolacetat
Artikelnummer. 17241172 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 17241172
Marke: Thermo Scientific Chemicals undefined
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 595-33-5
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Megestrol acetate
Schmelzpunkt 210.0°C to 212.0°C
Summenformel C24H3204
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Solubility aq. soln.: .. Other solubilities: soluble in chloroform
Formelmasse 384.51