Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Megestrol acetate |
| Schmelzpunkt | 210.0°C to 212.0°C |
| Summenformel | C24H32O4 |
| Menge | 5 g |
| Löslichkeitsinformationen | Solubility aq. soln.: .. Other solubilities: soluble in chloroform |
| Formelmasse | 384.51 |