Learn More
Megestrolacetat, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11401701 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11401701 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11401701 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0219023501
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 595-33-5
Summenformel C24H32O4
Molekulargewicht (g/mol) 384.516
InChI-Schlüssel RQZAXGRLVPAYTJ-GQFGMJRRSA-N
Synonym megestrol acetate, niagestin, megace es, megestryl acetate, megace, megeron, ovaban, ovarid, pallace, magestin
PubChem CID 11683
IUPAC-Name [(8R,9S,10R,13S,14S,17R)-17-Acetyl-6,10,13-trimethyl-3-oxo-2,8,9,11,12,14,15,16-octahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]acetat
SMILES CC1=CC2C(CCC3(C2CCC3(C(=O)C)OC(=O)C)C)C4(C1=CC(=O)CC4)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Megestrol Acetate
Menge 1 g
Formelmasse 384.5
Physikalische Form Fest