missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Megestrolacetat, TRC

Artikelnummer. 30012329
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30012329 50 mg 50 Milligramm
30137836 1 g 1 Gramm
30003423 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30012329 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM20805050MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 595-33-5
Summenformel C24 H32 O4
Molekulargewicht (g/mol) 384.51
Synonym Megestrol Acetate, 6-Methyl-3,20-dioxopregna-4,6-dien-17-yl Acetate, Medroxyprogesterone Acetate Imp. G (EP), 17-(Acetyloxy)-6-methylpregna-4,6-diene-3,20-dione, 17-Hydroxy-6-methylpregna-4,6-diene-3,20-dione acetate, 17-Acetoxy-6-methylpregna-4,6-diene-3,20-dione, 17-Hydroxy-6-methylpregna-4,6-diene-3,20-dione acetate, 17α-Acetoxy-6-dehydro-6-methylprogesterone, 17α-Acetoxy-6-methylpregna-4,6-diene-3,20-dione, 17α-Hydroxy-6-methylpregna-4,6-diene-3,20-dione acetate, 5071, 6-Dehydro-6-methyl-17α-acetoxyprogesterone, 6-Methyl-17α-acetoxy-4,6-pregnadiene-3,20-dione, 6-Methyl-17α-hydroxy-δ6-progesterone acetate, 6-Methyl-6-dehydro-17α-acetoxyprogesterone, 6-Methyl-δ4,6-pregnadien-17α-ol-3,20-dione acetate, BDH 1298, DMAP, MGA, Magestin, Maygace, Megace, Megalia, Megeron, Megestat, Megestil, Megestin, Megestrol acetate, Megestryl acetate, NSC 71423, Nia, Niagestin, Ovaban, Ovarid, SC 10363
IUPAC-Name [(8R,9S,10R,13S,14S,17R)-17-Acetyl-6,10,13-Trimethyl-3-oxo-2,8,9,11,12,14,15,16-Octahydro-1H-Cyclopenta[a]Phenanthren-17-yl] Acetat
SMILES CC(=O)O[C@@]1(CC[C@H]2[C@@H]3C=C(C)C4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)C(=O)C

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Megestrol-17-acetate
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C24H32O4/c1-14-12-18-19(22(4)9-6-17(27)13-21(14)22)7-10-23(5)20(18)8-11-24(23,15(2)25)28-16(3)26/h12-13,18-20H,6-11H2,1-5H3/t18-,19+,20+,22-,23+,24+/m1/s1
Formelmasse 384.2301
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.