missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MEIS1 Antibody (OTI2A3), Novus Biologicals Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-44793
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
MEIS1 Monoclonal antibody specifically detects MEIS1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot
Spezifikation
| MEIS1 | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| Lyophilized powder ( 1X PBS, pH 7.3,) | |
| Mouse | |
| >95% | |
| RUO | |
| 4211 | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG1 |
| Immunohistochemistry, Western Blot | |
| OTI2A3 | |
| Western Blot 1:2000, Immunohistochemistry 1:500 | |
| homeobox protein Meis1, leukemogenic homolog protein, Meis homeobox 1, MGC43380, myeloid ecotropic viral integration site 1 homolog, myeloid ecotropic viral integration site 1 homolog (mouse) | |
| Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 176-390 of human MEIS1(NP_002389) produced in E.coli. | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| For reconstitution, we recommend adding 100uL distilled water to a final antibody concentration of about 1 mg/mL. To use this carrier-free antibody for conjugation experiment, we strongly recommend performing another round of desalting process. | |
| Store at -20 degrees C. Avoid freeze/thaw cycles. | |
| Lyophilized |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur