Learn More
MEIS1 Antibody (OTI3H2), Novus Biologicals Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
256.00 € - 550.00 €
Spezifikation
Antigen MEIS1
Klon OTI3H2
Verdünnung Western Blot 1:2000, Immunohistochemistry 1:500
Anwendungen Immunohistochemistry, Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30306212
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-44994-100ul
100 μL
550.00 €
100 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
30306327
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-44994-30ul
30 μL
256.00 €
30 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
MEIS1 Monoclonal antibody specifically detects MEIS1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot
Spezifikation
Spezifikation
MEIS1
Western Blot 1:2000, Immunohistochemistry 1:500
Monoclonal
Purified
RUO
PBS (pH 7.3) 1% BSA, 50% glycerol
4211
IgG1
>95%
Antibody
OTI3H2
Immunohistochemistry, Western Blot
Unconjugated
Mouse
Human
homeobox protein Meis1, leukemogenic homolog protein, Meis homeobox 1, MGC43380, myeloid ecotropic viral integration site 1 homolog, myeloid ecotropic viral integration site 1 homolog (mouse)
Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 176-390 of human MEIS1(NP_002389) produced in E.coli.
Primary
Store at -20 degrees C. Avoid freeze/thaw cycles.