Learn More
Bochem™ Meker-Fischer-Brenner
Beschreibung
- Luftregulierung
- Gasregelung mit Schwenkschraube
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Meker-Fischer-Brenner |
| Gastyp | Multigas |
| Material | Nickel, Stahl |
| Beschreibung | 5 bis 100 mbar, 3 kW |
| Durchmesser (metrisch) | 30 mm (Kopf), 80 mm (Basis) |
| Höhe (metrisch) | 200 mm |
| Max. Temperatur (metrisch) | 1300°C |