Learn More
Fisherbrand™ Meker Industriebrenner mit NF-Anschluss und 43 mm-Öffnung
Artikelnummer. 11745406 Alle ansehen Fisherbrand Traceable Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Gastyp:
Butan, LPG, Propan
Methan, Erdgas
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Gastyp Packungsgröße
11745406 Methan, Erdgas 1 Stück
11765406 Butan, LPG, Propan 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11745406
Verfügbar ab: 22-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Bereitstellung einer extrem starken Flamme für den intensiven Gebrauch.
  • Breite und stabile Flamme
  • Ausgezeichnete Heizleistung
  • Seitlicher Haltegriff für mehr Sicherheit
  • Brennerdurchmesser 43 mm, Gesamthöhe 180 mm
  • Flammengröße mit 4 austauschbaren Düsen einstellbar
Spezifikation
Produkttyp Industriebrenner, Meker
Gastyp Methan, Erdgas
Beschreibung Verbrauch von 188 l/h
Durchmesser (metrisch) 43 mm
Höhe (metrisch) 180 mm
Enthält NF G 1/2 Schraubverbindung
Anzahl pro Packung Je 1