Learn More
Fisherbrand™ Meker Industriebrenner mit Absperrventil, Tétine-Anschluss und 43 mm-Öffnung
Artikelnummer. 11769806 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Change view
Click to view available options
Gastyp:
Butan, LPG, Propan
Methan, Erdgas
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Gastyp unitSize
11769806 Butan, LPG, Propan 1 Stück
11749806 Methan, Erdgas 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11769806
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Bereitstellung einer extrem starken Flamme für den intensiven Gebrauch.
  • Breite und stabile Flamme
  • Ausgezeichnete Heizleistung
  • Seitlicher Haltegriff für mehr Sicherheit
  • Brennerdurchmesser 43 mm, Gesamthöhe 180 mm
  • Flammengröße mit 4 austauschbaren Düsen einstellbar
Spezifikation
Produkttyp Mekerbrenner
Gastyp Butan, LPG, Propan
Beschreibung Verbrauch von 240 l/h
Durchmesser (metrisch) 43 mm
Höhe (metrisch) 180mm
Enthält Tétine Verbindungsstück, Absperrventil
Anzahl pro Packung Je 1