Learn More
Fisherbrand™ Meker Sicherheitsbrenner mit NF-Anschluss, 24 mm-Öffnung
Artikelnummer. 11735416 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Change view
Click to view available options
Gastyp:
Butan, Propan, Flüssiggas, LPG, Propane
Erdgas, Methan, Natural Gas
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Gastyp unitSize
11735416 Butan, Propan, Flüssiggas, LPG, Propane 1 Stück
11705416 Erdgas, Methan, Natural Gas 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11735416
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Lieferung mit Zündsicherung, welche die Gaszufuhr zum Brenner innerhalb von ca. 20 Sekunden nach dem Löschen der Flamme abschaltet.
  • Sicherheitsfunktionen alle im Brenner enthalten, keine Stromversorgung erforderlich
  • Aus Messing, vernickelt
  • Oberseite des Brenners mit perforiertem Stahlkopf, der mehrere kleine, aber sehr heiße Flammen abgibt
  • Nicht mit Luftregler ausgestattet
Spezifikation
Produkttyp Meker-Sicherheitsbrenner
Zur Verwendung mit (Geräte) NF-Schraubanschluss G 0,5 in
Gastyp Butan, Propan, Flüssiggas, LPG, Propane
Material Messing
Beschreibung Verbrauch von 80 l/h
Durchmesser (metrisch) 24 mm
Enthält NF-Anschluss
Anzahl pro Packung Je 1