Learn More
Usbeck Laborgeraete™ Mekerbrenner
Click to view available options
Gastyp:
Butan, Erdgas, Flüssiggas, LPG, Natural Gas
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Mekerbrenner |
| Gastyp | Butan, Erdgas, Flüssiggas, LPG, Natural Gas |
| Durchmesser (metrisch) | 32 mm (Kopf) |
| Außendurchmesser (metrisch) Mischrohr | 28 mm |
| Höhe (metrisch) | 200 mm |
| Max. Temperatur (metrisch) | 1490 °C |
| Anzahl pro Packung | Je 1 |
| Gewicht (metrisch) | 335 g |