Learn More
Melamin (1,0 mg/10 ml bei 84:16 % ACN:H2O), TRC
Artikelnummer. 30405893
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 x 1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30405893 5 x 1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30405893 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCKIT15005X1ML
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material Melamine
CAS 108-78-1
Summenformel C3 H6 N6
Menge 5 x 1 mL
Synonym 1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine, Metformin Hydrochloride Imp. D (EP), Melamine
InChI-Formel InChI=1S/C3H6N6/c4-1-7-2(5)9-3(6)8-1/h(H6,4,5,6,7,8,9)
SMILES Nc1nc(N)nc(N)n1
IUPAC-Name 1,3,5-Triazin-2,4,6-Triamin
Molekulargewicht (g/mol) 126.12
Formelmasse 126.0654
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Melamine 1 mg/mL