Learn More
Melamin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10765771 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
1 kg
10 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Plastikeimer
Packungsgröße:
1 Kilogramm
10 Kilogramm
100 Gramm
5 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10765771 5 g Glasflasche 5 Gramm
10584584 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
10755771 1 kg Kunststoffflasche 1 Kilogramm
10571964 10 kg Plastikeimer 10 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10765771 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 125350050
ChemsChrom Mega Deals
Verwenden Sie den Aktionscode 27993
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 108-78-1 | C3H6N6 | 126.12 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 108-78-1
Summenformel C3H6N6
Molekulargewicht (g/mol) 126.12
MDL-Nummer MFCD00006055
InChI-Schlüssel JDSHMPZPIAZGSV-UHFFFAOYSA-N
Synonym melamine, cyanurotriamide, cyanuramide, cyanurotriamine, isomelamine, theoharn, teoharn, triaminotriazine, cyanuric triamide, hicophor pr
PubChem CID 7955
ChEBI CHEBI:27915
IUPAC-Name 1,3,5-Triazin-2,4,6-Triamin
SMILES NC1=NC(N)=NC(N)=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Melamine
Schmelzpunkt 354°C
Farbe Weiß
Dichte 1.5730g/mL
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Beilstein 26, 245
Merck Index 15, 5880
Relative Dichte 1.573
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 3g/L (20°C). Other solubilities: 0.6g/L in ethanol (20°C),sparingly soluble in glycol,glycerol,pyridine,insoluble in ether,benzene,carbon tetrachloride
Formelmasse 126.12
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Feines Kristallpulver