Learn More
Brand™ Mörser mit Stößel aus Melamin-Formaldehyd-Harz
Artikelnummer. 10038210 Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
125 mm
150 mm
Höhe (metrisch):
80 mm
90 mm
Unit Size:
1 Stück
Product Code. 10038210
Brand: Brand™ 110710
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
View alternative products
Siedebeständig und autoklavierbar (bei121 °C).
  • Farbe: weiß
  • Mit Fuß und Tülle
  • Individuelle Bereitstellung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Autoklavierbar Autoklavierbar
Außendurchmesser (metrisch) 150 mm
Produkttyp Mörser und Stiel
Material Melamin-Formaldehyd
Höhe (metrisch) 90 mm