Learn More
Brand™ Mörser mit Stößel aus Melamin-Formaldehyd-Harz
Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
125 mm
150 mm
Höhe (metrisch):
80 mm
90 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Farbe: weiß
- Mit Fuß und Tülle
- Individuelle Bereitstellung
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Außendurchmesser (metrisch) | 125 mm |
| Produkttyp | Mörser und Stiel |
| Material | Melamin-Formaldehyd |
| Höhe (metrisch) | 80 mm |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido