Learn More
Brand™ Mörser mit Stößel aus Melamin-Formaldehyd-Harz
Artikelnummer. p-8010207 Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
125 mm
150 mm
Höhe (metrisch):
80 mm
90 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10495031
Marke: Brand™ 110705
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Siedebeständig und autoklavierbar (bei121 °C).
  • Farbe: weiß
  • Mit Fuß und Tülle
  • Individuelle Bereitstellung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Außendurchmesser (metrisch) 125 mm
Produkttyp Mörser und Stiel
Material Melamin-Formaldehyd
Höhe (metrisch) 80 mm