Learn More
Melamin, TRC
Artikelnummer. 30137222
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30137222 5 g 5 Gramm
17944555 1 g 1 Gramm
17982545 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30137222 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM2087005G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 108-78-1
Summenformel C3 H6 N6
Molekulargewicht (g/mol) 126.12
Synonym 1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine, Metformin Hydrochloride Imp. D (EP), Melamine
IUPAC-Name 1,3,5-Triazin-2,4,6-Triamin
SMILES Nc1nc(N)nc(N)n1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Melamine
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C3H6N6/c4-1-7-2(5)9-3(6)8-1/h(H6,4,5,6,7,8,9)
Formelmasse 126.0654
Reinheit (%) >95%