missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Melan-A/MART-1 Antibody (CL12863) [Alexa Fluor™ 405], Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30301340 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30301340 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30301340

Marke: Novus Biologicals NBP318576AF405

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Melan-A/MART-1 Monoclonal antibody specifically detects Melan-A/MART-1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Melan-A/MART-1
Anwendungen Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Klassifikation Monoclonal
Klon CL12863
Konjugat Alexa Fluor 405
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias Antigen LB39-AA, Antigen SK29-AA, Mart 1 Melan A, MART1MART-1, melan-A, melanoma antigen recognized by T-cells 1, Protein Melan-A
Wirtsspezies Mouse
Immunogen This antibody was developed using a recombinant protein derived from Q16655, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cell Biology, Cellular Markers, Immunology
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 2315
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4⪚C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.