missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Melan-A/MART-1 Antibody (CL12863) [DyLight 350], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-18576UV
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Melan-A/MART-1 Monoclonal antibody specifically detects Melan-A/MART-1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Spezifikation
| Melan-A/MART-1 | |
| Monoclonal | |
| DyLight 350 | |
| Antigen LB39-AA, Antigen SK29-AA, Mart 1 Melan A, MART1MART-1, melan-A, melanoma antigen recognized by T-cells 1, Protein Melan-A | |
| This antibody was developed using a recombinant protein derived from Q16655, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. | |
| 0.1 mL | |
| Cell Biology, Cellular Markers, Immunology | |
| 2315 | |
| Store at 4⪚C in the dark. | |
| IgG1 |
| Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| CL12863 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur