missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Melan-A/MART-1 Antibody (M2-9E3) - IHC-Prediluted, Novus Biologicals™

Mouse Monoclonal Antibody

Marke:  Novus Biologicals NBP2-44388

Artikelnummer. 18649275

  • 474.00 € / 7 Milliliter

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Melan-A/MART-1 Monoclonal antibody specifically detects Melan-A/MART-1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

Melan-A/MART-1
Monoclonal
Unconjugated
10 mM PBS with 0.05% BSA
Mouse
Protein A or G purified
RUO
Primary
Human, Mouse, Rat
Purified
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
M2-9E3
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 0.5 - 1.0 μg/mL
Antigen LB39-AA, Antigen SK29-AA, Mart 1 Melan A, MART1MART-1, melan-A, melanoma antigen recognized by T-cells 1, Protein Melan-A
Recombinant Melan-A/MART-1 protein (Uniprot: Q16655)
7 mL
Cell Biology, Cellular Markers, Immunology
2315
Store at 4°C.
IgG2b κ
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Aktionen

Aktionen

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt