Learn More
Melan-A/MART-1 Antibody (MLANA/1409R), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
353.00 € - 891.00 €
Spezifikation
Antigen Melan-A/MART-1
Klon MLANA/1409R
Konzentration 0.2 mg/mL
Verdünnung Western Blot 0.5 - 1.0 ug/ml, Flow Cytometry 0.5 - 1 ug/million cells, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 0.5 - 1 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 0.5 - 1.0 ug/ml
Anwendungen Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18117709
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP2-53301-20UG
20 μg
353.00 €
20 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
18138259
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP2-53301-100UG
100 μg
587.00 €
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
18197699
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP2-53301-200UG
200 μg
891.00 €
200 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
Melan-A/MART-1 Monoclonal specifically detects Melan-A/MART-1 in Human, Mouse, Rat, Canine samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Spezifikation
Spezifikation
Melan-A/MART-1
0.2 mg/mL
Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Cytoskeleton Markers, Immunology
10mM PBS with 0.05% BSA with 0.05% Sodium Azide
2315
Recombinant human full-length MLANA protein
Primary
Store at 4C.
MLANA/1409R
Western Blot 0.5 - 1.0 ug/ml, Flow Cytometry 0.5 - 1 ug/million cells, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 0.5 - 1 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 0.5 - 1.0 ug/ml
Monoclonal
Purified
RUO
Human, Mouse, Rat
Antigen LB39-AA, Antigen SK29-AA, Mart 1 Melan A, MART1MART-1, melan-A, melanoma antigen recognized by T-cells 1, Protein Melan-A
MLANA
IgG κ
Protein A or G purified